Tisk…
Chlorid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
222011-1KG 222011-250G 222011-50G
SIAL222011-1KGEA 4230 CZK
SIAL222011-1KG SIAL222011-250G SIAL222011-50G
Chlorid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid měďnatý
Vzorec: Cl₂Cu
Bod varu: 1365,85 °C (1013 hPa)
Bod tání: 628 °C
Hustota: 3,054 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010972
CAS číslo: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660