Tisk…

Chlorid měďnatý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

203149-10G 203149-50G
SIAL203149-10GEA 9420 CZK
SIAL203149-10G SIAL203149-50G
Chlorid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid měďnatý
Vzorec: Cl₂Cu
Bod varu: 1365,85 °C (1013 hPa)
Bod tání: 628 °C
Hustota: 3,054 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010972
CAS číslo: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR