Tisk…
Chlorid měďnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Copper dichloride, Cupric chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18247.0100 8.18247.0500
8.18247.0100EA 1010 CZK
8.18247.0100 8.18247.0500
Chlorid měďnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid měďnatý
Vzorec: Cl₂Cu
MW: 134.45
Bod varu: 1365.85
Bod tání: 628
Hustota: 3.054 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010972
CAS číslo: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 498 °C decomposes
Molar Mass 134.45 g/mol
Density 3.39 g/cm3 (25 °C)
pH 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Copper dichloride
Hill Formula Cl2Cu
Chemical Formula CuCl2