Tisk…
Vodou rozpustné papírové štítky B-403 pro tiskárny s jádrem BBP30 nebo 76 mm
Dodavatel: Brady
149271 149268 149269 149270 149274 149275 149277 198760 198763 198762 198758 198759 198764
116-0788EA 9040 CZK
116-0788 116-0785 116-0786 116-0787 116-0789 116-0790 116-0791 116-0795 116-0796 116-0797 116-0793 116-0794 116-0792
Vodou rozpustné papírové štítky B-403 pro tiskárny s jádrem BBP30 nebo 76 mm
Štítky
Tyto ve vodě rozpustné papírové štítky jsou ideální pro označení položek, které vyžadují novou identifikaci po každém použití. Vystavením štítku teplé vodě dojde k jeho úplnému rozpuštění do 30 sekund, aniž by došlo k poškození povrchu, na který byl aplikován, a bez zanechání jakýchkoli zbytků.
  • samolepicí
  • snadná aplikace
  • lze použít pro skleněné, nerezové, hliníkové, plastové a další předměty
S těmito štítky odpadá náročné odstraňování zbytků lepidel, údržba filtrů a odpadů. Štítky zjednodušují opětovné označování opakovatelně použitelných předmětů v celé řadě průmyslových aplikací.