Tisk…
Chlorid měďnatý, anhydrous 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
206530010 206532500 206530025
ACRO206530010EA 3830 CZK
ACRO206530010 ACRO206532500 ACRO206530025
Chlorid měďnatý, anhydrous 99%, extra pure
Chlorid měďnatý
Vzorec: Cl₂Cu
Bod varu: 993 °C (760 mmHg)
Bod tání: 498 °C
Hustota: 3,054 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010972
CAS číslo: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (CuCl2)
Water ≤0.75 %
Impurity ≤0.75 % (Cupric nitrate)
Insoluble matter ≤0.25 % (in water)