Tisk…
Chlorid měďný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cuprous chloride, Copper chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
651745-25G 651745-5G
SIAL651745-25GEA 14850 CZK
SIAL651745-25G SIAL651745-5G
Chlorid měďný, Sigma-Aldrich®
Chlorid měďný
Vzorec: ClCu
MW: 99 g/mol
Bod varu: 1367 °C (1013 hPa)
Bod tání: 430 °C
Hustota: 4,145 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010971
CAS číslo: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690