Tisk…
Chlorid měďný 97%, Reagent Grade
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Cuprous chloride, Copper chloride
212946-2KG 212946-500G
212946-2KGEA 7750 CZK
212946-2KG 212946-500G
Chlorid měďný 97%, Reagent Grade
Chlorid měďný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: ClCu
Bod varu: 1,490 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 430 °C
Hustota: 3,530 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010971
CAS číslo: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance of the substance complying
Assay of Cu 61.9 - 66.4 %
Vapor Pressure 1.3 mmHg ( 546 °C)