Chlorid měďný ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cuprous chloride, Copper chloride
14644.06
14644.14
14644.22
14644.06EA
2080
CZK
14644.06
14644.14
14644.22
Chlorid měďný ≥99.999% (metals basis)
Chlorid měďný
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-89-6
Molecular Formula: CuCl
Formula Weight: 98.99
Physical Form: Powder
Density: 4.14
Refractive Index: 1.93
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 430°
Boiling Point: 1490°
Merck Reference: 14,2660
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00010971
Vzorec:
ClCu MW: 99 g/mol Bod varu: 1490 °C Bod tání: 430 °C Hustota: 4,14 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010971 CAS číslo: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 14,2660 |