Tisk…
Chlorid měďný ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
11871.22 11871.36 11871.A3
11871.22EA 1050 CZK
11871.22 11871.36 11871.A3
Chlorid měďný ≥97%
Chlorid měďný
Purity: 97% CAS No.: 7758-89-6 Molecular Formula: CuCl Formula Weight: 98.99 Physical Form: Powder Density: 4.14 Refractive Index: 1.93 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey to green Melting Point: 430° Boiling Point: 1490° Merck Reference: 14,2660 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010971
Vzorec: ClCu
Bod varu: 1490 °C
Bod tání: 430 °C
Hustota: 4,14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010971
CAS číslo: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2660