Chlorid měďný 90+% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cuprous chloride, Copper chloride
405875000
405871000
ACRO405875000EA
5190
CZK
ACRO405875000
ACRO405871000
Chlorid měďný 90+% ACS
Chlorid měďný
Vzorec:
ClCu MW: 99 g/mol Bod varu: 1490 °C (760 mmHg) Bod tání: 430 °C Hustota: 4,14 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010971 CAS číslo: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02690 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light green Crystalline powder |
Titration with KMnO4 | ≥90.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤1000 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤200 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in acid) |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...