Tisk…
Chlorid měďný 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cuprous chloride, Copper chloride
212420100 212421000
ACRO212420100EA 2600 CZK
ACRO212420100 ACRO212421000
Chlorid měďný 99.99% (trace metals basis), extra pure
Chlorid měďný
Vzorec: ClCu
MW: 99 g/mol
Bod varu: 1367 °C (1013 hPa)
Bod tání: 430 °C
Hustota: 4,14 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010971
CAS číslo: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light green Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %