Tisk…
Chlorid měďný 99%, extra pure, purified
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cuprous chloride, Copper chloride
208390250 208391000 208395000
ACRO208390250EA 2200 CZK
ACRO208390250 ACRO208391000 ACRO208395000
Chlorid měďný 99%, extra pure, purified
Chlorid měďný
Vzorec: ClCu
Bod varu: 1490 °C (760 mmHg)
Bod tání: 430 °C
Hustota: 4,14 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010971
CAS číslo: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light green to grey Crystalline powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm