Chlorid měďný 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cuprous chloride, Copper chloride
199640250
199645000
199640025
ACRO199640250EA
1460
CZK
ACRO199640250
ACRO199645000
ACRO199640025
Chlorid měďný 97%, pure
Chlorid měďný
Vzorec:
ClCu Bod varu: 1367 °C (1013 hPa) Bod tání: 430 °C Hustota: 4,14 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010971 CAS číslo: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 13,02690 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Green-grey Powder or pearls |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤400 ppm |