Tisk…
Gold trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
379948-1G 379948-250MG
SIAL379948-1GEA 14240 CZK
SIAL379948-1G SIAL379948-250MG
Gold trichloride, Sigma-Aldrich®
Gold trichloride
Vzorec: AuCl₃
MW: 303.32
Bod tání: 287…288 °C
Hustota: 4.3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014172
CAS číslo: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04536