Tisk…
Gold trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
334049-500MG 334049-5G
SIAL334049-500MGEA 8500 CZK
SIAL334049-500MG SIAL334049-5G
Gold trichloride, Sigma-Aldrich®
Gold trichloride
Vzorec: AuCl₃
Bod tání: 287…288 °C
Hustota: 4,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014172
CAS číslo: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04536