Gold trichloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
318645000
318640050
ACRO318645000EA
6110
CZK
ACRO318645000
ACRO318640050
Gold trichloride 99%
Gold trichloride
Vzorec:
AuCl₃ Bod tání: 254 °C Hustota: 4,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014172 CAS číslo: 13453-07-1 EINECS: 236-623-1 ADR: 8,III Merck Index: 13,04536 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange-red to brown to violet Crystalline powder |
Assay | ≥98.5 % (ex Au) |