Tisk…
Gold(I) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
481130-1G 481130-5G
SIAL481130-1GEA 15470 CZK
SIAL481130-1G SIAL481130-5G
Gold(I) chloride, Sigma-Aldrich®
Gold(I) chloride
Vzorec: AuCl
Bod tání: 170 °C
Hustota: 7,57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00046175
CAS číslo: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,III