Tisk…
Gold(I) chloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
388330010 388330050
ACRO388330010EA 10010 CZK
ACRO388330010 ACRO388330050
Gold(I) chloride 99+%
Gold(I) chloride
Vzorec: AuCl
Bod tání: 289 °C
Hustota: 7,57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00046175
CAS číslo: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,04528
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-green Powder
Elemental Analysis ≥99.0 % (ex Au)