Tisk…
Bromid měďnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14658.0050 8.14658.0250
8.14658.0050EA 918 CZK
8.14658.0050 8.14658.0250
Bromid měďnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromid měďnatý
Vzorec: Br₂Cu
MW: 223.35
Bod varu: 900
Bod tání: 498
Hustota: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010970
CAS číslo: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02656
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1200 g/l (25 °C)
Melting Point 498 °C
Molar Mass 223.35 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Boiling Point 900 °C (1013 hPa)
Density 4.71 g/cm3 (20 °C)