Bromid měďnatý ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cupric bromide, Cuprous bromide
A16335.14
A16335.22
A16335.36
A16335.14EA
1030
CZK
A16335.14
A16335.22
A16335.36
Bromid měďnatý ≥99%
Bromid měďnatý
Purity: 99%
CAS No.: 7789-45-9
Molecular Formula: CuBr2
Formula Weight: 223.36
Odour: Odourless
Melting Point: 498°
Boiling Point: 900°
Merck Reference: 14,2629
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010970
Vzorec:
Br₂Cu MW: 223.35 Bod varu: 900 °C Bod tání: 498 Hustota: 4.710 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010970 CAS číslo: 7789-45-9 EINECS: 232-167-2 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,02656 |