Tisk…
Bromid měďnatý Cu ≥ 28,1%, Reagent Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cupric bromide, Cuprous bromide
14258.22 14258.36
14258.22EA 2410 CZK
14258.22 14258.36
Bromid měďnatý Cu ≥ 28,1%, Reagent Grade
Bromid měďnatý
CAS No.: 7789-45-9 Molecular Formula: CuBr2 Formula Weight: 223.36 Physical Form: Crystalline Density: 4.710 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless Melting Point: 498° Boiling Point: 900° Merck Reference: 14,2629 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010970
Vzorec: Br₂Cu
MW: 223.35
Bod varu: 900 °C
Bod tání: 498
Hustota: 4.710
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010970
CAS číslo: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2629