Tisk…
Bromid měďnatý, anhydrous 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cupric bromide, Cuprous bromide
206330050 206331000 206330025 206335000
ACRO206330050EA 1060 CZK
ACRO206330050 ACRO206331000 ACRO206330025 ACRO206335000
Bromid měďnatý, anhydrous 99+%, extra pure
Bromid měďnatý
Vzorec: Br₂Cu
MW: 223.35
Bod varu: 900 °C (760 mmHg)
Bod tání: 498 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010970
CAS číslo: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02656
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey to grey-black Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)