Tisk…

Bromid měďný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

254185-100G 254185-10G
SIAL254185-100GEA 35590 CZK
SIAL254185-100G SIAL254185-10G
Bromid měďný, Sigma-Aldrich®
Bromid měďný
Vzorec: BrCu
Bod varu: 1345 °C (1013 hPa)
Bod tání: 504 °C
Hustota: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010969
CAS číslo: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR