Tisk…
Bromid měďný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
11605.30 11605.A1 11605.18
11605.30EA 2410 CZK
11605.30 11605.A1 11605.18
Bromid měďný ≥98%
Bromid měďný
Purity: 98% CAS No.: 7787-70-4 Molecular Formula: BrCu Formula Weight: 143.45 Physical Form: Powder Density: 4.98 Appearance: Pale green Melting Point: 492° Boiling Point: 1345° Solubility: Slightly soluble in cold water. Decomposes in hot water. Soluble in HBr, HCl, NH4OH Merck Reference: 14,2659 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010969
Catalyst
Vzorec: BrCu
MW: 143.45
Bod varu: 1345 °C
Bod tání: 492 °C
Hustota: 4.98
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010969
CAS číslo: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02689