Bromid měďný 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
199580010
199582500
ACRO199580010EA
8090
CZK
ACRO199580010
ACRO199582500
Bromid měďný 98%, extra pure
Bromid měďný
Vzorec:
BrCu MW: 143.45 Bod varu: 1345 Bod tání: 504 Hustota: 4.71 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010969 CAS číslo: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 Merck Index: 13,02689 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Green to grey-green Powder (May discolor to grey on storage) |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤5000 ppm |
Arsenic (As) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in HCl) |