Tisk…
Gold tribromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Gold (III) bromide, Gold(III) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
398470-1G 398470-5G
SIAL398470-1GEA 5160 CZK
SIAL398470-1G SIAL398470-5G
Gold tribromide, Sigma-Aldrich®
Gold tribromide
Vzorec: AuBr₃
MW: 436.68
Bod tání: 160
MDL Number: MFCD00014171
CAS číslo: 10294-28-7
EINECS: 233-654-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04539