Tisk…
Acenaften ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,2-Dihydroacenaphthylene
A14922.0B A14922.30
A14922.0BEA 7860 CZK
A14922.0B A14922.30
Acenaften ≥97%
Acenaften
Purity: 97% CAS No.: 83-32-9 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Flash Point: 135°(275°F) Melting Point: 92-95° Boiling Point: 278° Beilstein Reference: 386081 Merck Reference: 14,28 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003807
Vzorec: C₁₂H₁₀
Bod varu: 278 °C
Bod tání: 92…95 °C
Hustota: 1,15
Bod vzplanutí: 135 °C (275 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003807
CAS číslo: 83-32-9
EINECS: 201-469-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,28
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5520bcac8d97ebc91a4b9c3873c734cd4abd6427&vid=0cd04594d640995040d469a56bffa409d582f3ce&prid=web&clid=SAPDAM