Tisk…
2,6-Dimethylnaftalen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
126535-1G 126535-5G
SIAL126535-1GEA 2830 CZK
SIAL126535-1G SIAL126535-5G
2,6-Dimethylnaftalen, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylnaftalen
Vzorec: C₁₂H₁₂
Bod varu: 169,8 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,8682 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004120
CAS číslo: 581-42-0
EINECS: 209-464-0