1,4-Dimethylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D170305-25G
D170305-5G
SIALD170305-25GEA
14330
CZK
SIALD170305-25G
SIALD170305-5G
1,4-Dimethylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethylnaphthalene
Vzorec:
C₁₂H₁₂ MW: 156,23 g/mol Bod varu: 264 °C (1013 hPa) Hustota: 1,016 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004037 CAS číslo: 571-58-4 EINECS: 209-335-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)