Tisk…
2-methylnaftalen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: β-Methylnaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
M57006-100G M57006-500G
SIALM57006-100GEA 770 CZK
SIALM57006-100G SIALM57006-500G
2-methylnaftalen, Sigma-Aldrich®
2-methylnaftalen
Vzorec: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Bod tání: 32…35 °C
Hustota: 1,0058 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004118
CAS číslo: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
UN: 3077
ADR: 9,III