Tisk…
1-methylnaftalen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: α-Methylnaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W319309-100G-K W319309-1KG-K W319309-5KG-K
SIALW319309-100G-KEA 0 CZK
SIALW319309-100G-K SIALW319309-1KG-K SIALW319309-5KG-K
1-methylnaftalen, Sigma-Aldrich®
1-methylnaftalen
Vzorec: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Bod varu: 244…245 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33…–32 °C
Hustota: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004034
CAS číslo: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III