Tisk…
1-methylnaftalen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: α-Methylnaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
M56808-100G M56808-500G M56808-5G
SIALM56808-100GEA 1040 CZK
SIALM56808-100G SIALM56808-500G SIALM56808-5G
1-methylnaftalen, Sigma-Aldrich®
1-methylnaftalen
Vzorec: C₁₁H₁₀
MW: 142,2 g/mol
Bod varu: 244…245 °C (1013 hPa)
Bod tání: –33…–32 °C
Hustota: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004034
CAS číslo: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III