Tisk…
1-Bromo-4-methylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B72604-25G B72604-5G
SIALB72604-25GEA 5840 CZK
SIALB72604-25G SIALB72604-5G
1-Bromo-4-methylnaphthalene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-methylnaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
MW: 221,1 g/mol
MDL Number: MFCD00003872
CAS číslo: 6627-78-7
EINECS: 229-599-9