Naftalen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
147141-1KG
147141-5KG
147141-25G
147141-3KG
SIAL147141-1KGEA
2310
CZK
SIAL147141-1KG
SIAL147141-5KG
SIAL147141-25G
SIAL147141-3KG
Naftalen, Sigma-Aldrich®
Naftalen
Vzorec:
C₁₀H₈ MW: 128.17 Bod varu: 218 Bod tání: 79…82 °C Hustota: 1.145 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 79 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001742 CAS číslo: 91-20-3 EINECS: 202-049-5 UN: 1334 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,06457 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...