Tisk…
2,7-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
MQ200
D116408-100G D116408-5G
SIALD116408-100GEA 2690 CZK
SIALD116408-100G SIALD116408-5G
2,7-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17
Bod varu: 375
Bod tání: 185
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004085
CAS číslo: 582-17-2
EINECS: 209-478-7