Tisk…
2,7-Dihydroxynaphthalene zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
MQ200
8.20851.0100 8.20851.0250
8.20851.0100EA 1850 CZK
8.20851.0100 8.20851.0250
2,7-Dihydroxynaphthalene zS, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17
Bod varu: 375
Bod tání: 185
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004085
CAS číslo: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 184 - 187 °C
Molar Mass 160.17 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Synonyms 2,7-Dihydroxynaphthalene
Hill Formula C10H8O2