2,7-Dihydroxynaphthalene 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
A10229.18
A10229.30
A10229.36
A10229.18EA
1760
CZK
A10229.18
A10229.30
A10229.36
2,7-Dihydroxynaphthalene 97
2,7-Dihydroxynaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 582-17-2
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 183-188°
Beilstein Reference: 2042383
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ MW: 160.17 Bod varu: 375 Bod tání: 183…188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004085 CAS číslo: 582-17-2 EINECS: 209-478-7 |