Tisk…
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
115040050 115040250 115041000 115045000
ACRO115040050EA 887 CZK
ACRO115040050 ACRO115040250 ACRO115041000 ACRO115045000
2,7-Dihydroxynaphthalene 97%
2,7-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 184…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004085
CAS číslo: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
GC ≥96.0 %