Tisk…
2,6-Dihydroxynaphthalene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21465.06 B21465.14 B21465.22
B21465.06EA 2980 CZK
B21465.06 B21465.14 B21465.22
2,6-Dihydroxynaphthalene ≥98%
2,6-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 581-43-1 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 223-225° Beilstein Reference: 1238082
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Bod tání: 223…225 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004082
CAS číslo: 581-43-1
EINECS: 209-465-6