2,3-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
37760-250G-F
37760-50G-F
SIAL37760-250G-FEA
7490
CZK
SIAL37760-250G-F
SIAL37760-50G-F
2,3-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroxynaphthalene
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ MW: 160.17 Bod varu: 354 Bod tání: 151…152 °C Hustota: 1.12 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004073 CAS číslo: 92-44-4 EINECS: 202-156-7 |