Tisk…
2,3-Dihydroxynaphthalene 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
A11307.09 A11307.18 A11307.30
A11307.09EA 779 CZK
A11307.09 A11307.18 A11307.30
2,3-Dihydroxynaphthalene 98
2,3-Dihydroxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 92-44-4 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 175°(347°F) Melting Point: 162-165° Beilstein Reference: 742375 MDL No.: MFCD00004073
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17
Bod varu: 354
Bod tání: 162…165 °C
Hustota: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 175 °C (347 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004073
CAS číslo: 92-44-4
EINECS: 202-156-7