Tisk…
2,3-Dihydroxynaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
115020500 115022500
ACRO115020500EA 1620 CZK
ACRO115020500 ACRO115022500
2,3-Dihydroxynaphthalene 97%
2,3-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17
Bod varu: 354
Bod tání: 162…166 °C
Bod vzplanutí: 175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004073
CAS číslo: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to pink to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution (c=20, water) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %