Tisk…

1,6-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Naphthalene-1,6-diol

M-Clarity™ quality level = MQ200

274127-250G 274127-50G
SIAL274127-250GEA 12210 CZK
SIAL274127-250G SIAL274127-50G
1,6-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,6-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Bod varu: 375 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003981
CAS číslo: 575-44-0
EINECS: 209-386-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR