Tisk…
1,6-Dihydroxynaphthalene 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Naphthalene-1,6-diol
L15801.14 L15801.22 L15801.36
L15801.14EA 1600 CZK
L15801.14 L15801.22 L15801.36
1,6-Dihydroxynaphthalene 97
1,6-Dihydroxynaphthalene
Purity: 97+% CAS No.: 575-44-0 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1939032
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17
Bod varu: 375
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003981
CAS číslo: 575-44-0
EINECS: 209-386-7