Tisk…
1,5-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
MQ100
D115606-100G D115606-500G
SIALD115606-100GEA 1450 CZK
SIALD115606-100G SIALD115606-500G
1,5-Dihydroxynaphthalene, Sigma-Aldrich®
1,5-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17
Bod varu: 375
Bod tání: 180
Hustota: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003980
CAS číslo: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN: 3077
ADR: 9 III