1,5-Dihydroxynaphthalene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
115001000
115005000
ACRO115001000EA
1460
CZK
ACRO115001000
ACRO115005000
1,5-Dihydroxynaphthalene 97%
1,5-Dihydroxynaphthalene
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ MW: 160.17 Bod varu: 375 °C (1013 hPa) Bod tání: 259…261 °C (rozkl.) Bod vzplanutí: 252 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003980 CAS číslo: 83-56-7 EINECS: 201-487-4 UN: 3077 ADR: 9 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Grey-brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |