Tisk…
1,3-Dihydroxynaftalen ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
A17739.06 A17739.03 A17739.14
A17739.06EA 5390 CZK
A17739.06 A17739.03 A17739.14
1,3-Dihydroxynaftalen ≥98%
1,3-Dihydroxynaftalen
Purity: 98% CAS No.: 132-86-5 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 2044002 Merck Reference: 14,6396 MDL No.: MFCD00003965
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17
Bod varu: 386
Bod tání: 123…126 °C
Hustota: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003965
CAS číslo: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483