Tisk…
1,3-Dihydroxynaftalen 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
163340010 163340050 163340250
ACRO163340010EA 2200 CZK
ACRO163340010 ACRO163340050 ACRO163340250
1,3-Dihydroxynaftalen 99+%
1,3-Dihydroxynaftalen
Vzorec: C₁₀H₈O₂
Bod varu: 386 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123…126 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003965
CAS číslo: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink-orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %