Tisk…
2-Naftol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Hydroxynaphthalene, β-Naphthol, β-Hydroxynaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
130109-1KG 130109-250G
SIAL130109-1KGEA 1680 CZK
SIAL130109-1KG SIAL130109-250G
2-Naftol, Sigma-Aldrich®
2-Naftol
Vzorec: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121,6 °C
Hustota: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004067
CAS číslo: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471