Tisk…
1-Naftol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxynaphthalene, α-Naphthol, α-Hydroxynaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
N1000-100G N1000-10G N1000-500G
SIALN1000-100GEA 4970 CZK
SIALN1000-100G SIALN1000-10G SIALN1000-500G
1-Naftol, Sigma-Aldrich®
1-Naftol
Vzorec: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Bod varu: 282 °C (1013 hPa)
Bod tání: 94 °C
Hustota: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003930
CAS číslo: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409